Merck
ENAH03858108
Enamine
3-(difluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.62
MDL番号:
Iupac Name
3-(difluoromethyl)benzimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8F2N2.ClH/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12;/h1-4,7H,(H3,11,12);1H
InChI Key
QORBHQBAMDXGFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768653
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768653