Merck
ENAH03856A01
Enamine
3-(2-methoxy-4-methylphenoxy)-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.73
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-methoxy-4-methylphenoxy)-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3O2.ClH/c1-8-4-5-10(11(6-8)16-3)17-12-9(13)7-15(2)14-12;/h4-7H,13H2,1-3H3;1H
InChI Key
ZBKAKRDGCKXAIR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762769
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-762769