Merck
ENAH038568E8
Enamine
N-{[(2,4-difluorophenyl)methylidene]amino}guanidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2E)-2-(2,4-difluorobenzylidene)hydrazinecarboximidamide
Inchi Code
1S/C8H8F2N4/c9-6-2-1-5(7(10)3-6)4-13-14-8(11)12/h1-4H,(H4,11,12,14)/b13-4+
InChI Key
AGJYDFYYJUQKHZ-YIXHJXPBSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761475
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761475
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)