Merck
ENAH03856832
Enamine
1-(2,2-difluorocyclopropyl)propan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.13
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,2-difluorocyclopropyl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C6H8F2O/c1-4(9)2-5-3-6(5,7)8/h5H,2-3H2,1H3
InChI Key
TYIMWMQOIZOOAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755307