Merck
ENAH0385653E
Enamine
[2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.57
MDL番号:
Iupac Name
[2-chloro-6-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C7H5ClF3NO/c8-6-2-4(3-13)1-5(12-6)7(9,10)11/h1-2,13H,3H2
InChI Key
ZFHFVKOYKPAGNL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746331
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746331