Merck
ENAH038563FC
Enamine
7-tert-butyl 1-ethyl 3-bromo-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyrazine-1,7-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
374.23
MDL番号:
Iupac Name
7-(tert-butyl) 1-ethyl 3-bromo-5,6-dihydroimidazo[1,5-a]pyrazine-1,7(8H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20BrN3O4/c1-5-21-11(19)10-9-8-17(13(20)22-14(2,3)4)6-7-18(9)12(15)16-10/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
WOIQIOSEMICXNV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736655
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736655