Merck
ENAH038563F7
Enamine
1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.18
MDL番号:
Iupac Name
1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4N2O2S/c9-6(10)4-1-3-2-7-8-5(3)11-4/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
WKVRMDRTLFQISW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736645
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736645