Merck
ENAH038563B0
Enamine
1-[4-(azetidin-3-yl)piperazin-1-yl]ethan-1-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.71
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(4-(azetidin-3-yl)piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N3O.ClH/c1-8(13)11-2-4-12(5-3-11)9-6-10-7-9;/h9-10H,2-7H2,1H3;1H
InChI Key
XPWBWLWUEWHJMP-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736511
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736511
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)