Merck
ENAH03855EE4
Enamine
4-cyclopropylpiperazine-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.28
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclopropylpiperazine-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15N3O2S/c8-13(11,12)10-5-3-9(4-6-10)7-1-2-7/h7H,1-6H2,(H2,8,11,12)
InChI Key
MYRGXIMJWVBHCA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273888
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273888