Merck
ENAH03855CFE
Enamine
{7-azabicyclo[2.2.1]heptan-1-yl}(phenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.28
MDL番号:
Iupac Name
(7-azabicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)(phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H17NO/c15-12(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-11(14-13)7-9-13/h1-5,11-12,14-15H,6-9H2
InChI Key
PJXCODZKIRVCRE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637533
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637533