Merck
ENA964517978
Enamine
tert-butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.34
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropanoyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO5/c1-14(2,3)20-13(18)15-7-5-10(6-8-15)11(16)9-12(17)19-4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI Key
WMAWVWUIHBXMPQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175740
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175740
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)