Merck
ENA964485260
Enamine
2-methyl-2H-indazole-3-carboximidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.67
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2H-indazole-3-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N4.ClH/c1-13-8(9(10)11)6-4-2-3-5-7(6)12-13;/h2-5H,1H3,(H3,10,11);1H
InChI Key
HFBZEKPAZIMBJP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722314
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-722314