Merck
ENA964470613
Enamine
5-chloro-2,3-dihydro-1H-indene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.62
MDL番号:
Iupac Name
5-chloroindane
Inchi Code
1S/C9H9Cl/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6H,1-3H2
InChI Key
ZEPFMUDJBSAEJR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697581
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697581