Merck
ENA964468962
Enamine
1-butylcyclopropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.66
MDL番号:
mp
140-145
Iupac Name
1-butylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-2-3-4-7(8)5-6-7;/h2-6,8H2,1H3;1H
InChI Key
ATSCOGUVRBXICQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658392
Melting Point
140-145
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658392