Merck
ENA964468940
Enamine
6-methyl-4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.65
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3O2.ClH/c1-5-4-11-6(3-9-5)2-7(10-11)8(12)13;/h2,5,9H,3-4H2,1H3,(H,12,13);1H
InChI Key
YSTHUIJLYZJPGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395250
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395250