Merck
ENA964468591
Enamine
3-chloroisoquinoline-5-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
138-139
Iupac Name
3-chloroisoquinoline-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5Cl2NO2S/c10-9-4-7-6(5-12-9)2-1-3-8(7)15(11,13)14/h1-5H
InChI Key
WAPHERBGYAQREJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392781
Melting Point
138-139
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392781
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)