Merck
ENA964468514
Enamine
1-benzoylpiperidine-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
89-94
Iupac Name
1-benzoyl-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c14-10-11-6-8-15(9-7-11)13(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,11H,6-9H2
InChI Key
CLWXQKZBRBRSOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399435
Melting Point
89-94
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399435
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)