Merck
ENA947416498
Enamine
methyl 6-chloro-5-oxoheptanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 6-chloro-5-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C8H13ClO3/c1-6(9)7(10)4-3-5-8(11)12-2/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
VITSKVBTNATBGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399284
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399284
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)