Merck
ENA947412604
Enamine
1-bromo-6-chloro-3-methylisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.53
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-6-chloro-3-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrClN/c1-6-4-7-5-8(12)2-3-9(7)10(11)13-6/h2-5H,1H3
InChI Key
DGSUAJBESMUBRW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398050
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398050