Merck
ENA947408936
Enamine
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]azetidin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.21
MDL番号:
mp
67-70
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azetidinylamine
Inchi Code
1S/C10H11F3N2/c11-10(12,13)7-1-3-9(4-2-7)15-5-8(14)6-15/h1-4,8H,5-6,14H2
InChI Key
OKYPMRZPXYEEBO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396209
Melting Point
67-70
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396209