Merck
ENA947402195
Enamine
(3R)-5-oxothiomorpholine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.18
MDL番号:
Iupac Name
(R)-5-oxothiomorpholine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H7NO3S/c7-4-2-10-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI Key
ZCITVSIKDJSWSS-VKHMYHEASA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657320
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657320