Merck
ENA947397444
Enamine
1-{1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.73
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dioxo-1-(quinuclidin-3-yl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3O4.ClH/c16-10-8(11(17)18)5-15(12(19)13-10)9-6-14-3-1-7(9)2-4-14;/h5,7,9H,1-4,6H2,(H,17,18)(H,13,16,19);1H
InChI Key
UCDOAWPUBRHNBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378580
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378580