Merck
ENA947392094
Enamine
tert-butyl 7-oxo-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.26
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17NO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-6-8(13)11(7-12)4-5-11/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
OSAFCJVHOTUDCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268804
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268804