Merck
ENA947387710
Enamine
2-chloro-1,1-dimethoxypropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.59
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-1,1-dimethoxypropane
Inchi Code
1S/C5H11ClO2/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-5H,1-3H3
InChI Key
USYKAPHTJDDRLV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30896
Flash Point
35
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30896