Merck
ENA947385810
Enamine
4,6-dichloro-2-(ethoxymethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.06
MDL番号:
Iupac Name
(4,6-dichloro-2-pyrimidinyl)methyl ethyl ether
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2O/c1-2-12-4-7-10-5(8)3-6(9)11-7/h3H,2,4H2,1H3
InChI Key
PYDUJAPRBBVWSO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134520
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134520