Merck
ENA946841452
Enamine
tert-butyl 3-(3-methyl-2-oxobutyl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-methyl-2-oxobutyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H23NO3/c1-9(2)11(15)6-10-7-14(8-10)12(16)17-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
InChI Key
STLCCXNVWUOGKL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386234
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386234