Merck
ENA946832457
Enamine
5-hydroxy-7-methyl-2H-1,3-benzoxathiol-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.2
MDL番号:
Iupac Name
5-hydroxy-7-methylbenzo[d][1,3]oxathiol-2-one
Inchi Code
1S/C8H6O3S/c1-4-2-5(9)3-6-7(4)11-8(10)12-6/h2-3,9H,1H3
InChI Key
DLJLTTCYUKKPIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366891
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366891