Merck
ENA769517559
Enamine
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.22
MDL番号:
Iupac Name
9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecan-1-one
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c11-8-9(2-1-5-10-8)3-6-12-7-4-9/h1-7H2,(H,10,11)
InChI Key
GRQWYGAXLZOYEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373852
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373852