Merck
ENA769508280
Enamine
5-bromo-N,3-dimethylpyrazin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.05
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-N,3-dimethylpyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c1-4-6(8-2)9-3-5(7)10-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
HMMOVNFDTJIDTL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370793
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370793