Merck
ENA769506194
Enamine
4-[(piperazin-1-yl)methyl]phenol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.18
MDL番号:
Iupac Name
4-(1-piperazinylmethyl)phenol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O.2ClH/c14-11-3-1-10(2-4-11)9-13-7-5-12-6-8-13;;/h1-4,12,14H,5-9H2;2*1H
InChI Key
MJXZQJYHXUYDDC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365528
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365528