Merck
ENA769505638
Enamine
ethyl 2,2-diethoxy-3-oxopropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 2,2-diethoxy-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C9H16O5/c1-4-12-8(11)9(7-10,13-5-2)14-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
MYVHTPMUCKHXOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364564
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364564
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)