Merck
ENA769495945
Enamine
2-amino-5-methylhex-4-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
220-225
Iupac Name
2-amino-5-methyl-4-hexenoic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-5(2)3-4-6(8)7(9)10/h3,6H,4,8H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
XRARHOAIGIRUNR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-346046
Melting Point
220-225
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-346046
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)