Merck
ENA769494935
Enamine
3-cyclopropylpyridine-2-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopropylpyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H8FNO2S/c9-13(11,12)8-7(6-3-4-6)2-1-5-10-8/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI Key
CXTKNXTYTRFCKI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305688
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305688