Merck
ENA638599191
Enamine
1-(3-chlorophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.66
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H10ClN/c12-10-4-1-3-9(7-10)11(8-13)5-2-6-11/h1,3-4,7H,2,5-6H2
InChI Key
HZMRYIISYHOTSF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345994
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345994