Merck
ENA638598632
Enamine
1-(2-methoxypyridin-4-yl)cyclopropan-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.13
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-methoxypyridin-4-yl)cyclopropan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c1-12-8-6-7(2-5-11-8)9(10)3-4-9;;/h2,5-6H,3-4,10H2,1H3;2*1H
InChI Key
ZELXKIJDRRANGG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345913
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345913