Merck
ENA638598383
Enamine
methyl({[(2R)-piperidin-2-yl]methyl})amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.14
MDL番号:
Iupac Name
(R)-N-methyl-1-(piperidin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7;;/h7-9H,2-6H2,1H3;2*1H/t7-;;/m1../s1
InChI Key
UEUIIRPSKQKNHA-XCUBXKJBSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343759
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343759