Merck
ENA638597821
Enamine
5-cyclopropylpyrrolidin-3-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
MDL番号:
Iupac Name
5-cyclopropylpyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-6-3-7(8-4-6)5-1-2-5;/h5-9H,1-4H2;1H
InChI Key
PIWCICBDYMXHBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341950
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341950