Merck
ENA638597257
Enamine
tert-butyl 2-(methoxymethyl)morpholine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(methoxymethyl)morpholine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)16-9(13)11(8-14-4)7-12-5-6-15-11/h12H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
AXYVMFCDAAZBFJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342271
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342271
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)