Merck
ENA638588801
Enamine
(3aR,6aS)-2-methyl-5-{5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-c]pyridazin-3-yl}-octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
259.35
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-((3aR,6aS)-5-methylhexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-c]pyridazine
Inchi Code
1S/C14H21N5/c1-18-6-11-8-19(9-12(11)7-18)14-4-10-5-15-3-2-13(10)16-17-14/h4,11-12,15H,2-3,5-9H2,1H3/t11-,12+
InChI Key
WYIISMMUPZQSAT-TXEJJXNPSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333415
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333415
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)