Merck
ENA638587764
Enamine
1-(4-methylpyridin-2-yl)butan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.22
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-methyl-2-pyridinyl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-3-4-10(12)9-7-8(2)5-6-11-9/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
KRIUAQDMAOFNNN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331825
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331825