Merck
ENA638586972
Enamine
rac-(2R,3S)-2-(pyridin-4-yl)oxolan-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.13
MDL番号:
Iupac Name
(2S,3R)-2-(pyridin-4-yl)tetrahydrofuran-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c10-8-3-6-12-9(8)7-1-4-11-5-2-7;;/h1-2,4-5,8-9H,3,6,10H2;2*1H/t8-,9+;;/m1../s1
InChI Key
QHRFADJLACMYDW-BPRGXCPLSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317814
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317814