Merck
ENA638586431
Enamine
(4,5-dimethylthiophen-3-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.24
MDL番号:
Iupac Name
(4,5-dimethyl-3-thienyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H11NS/c1-5-6(2)9-4-7(5)3-8/h4H,3,8H2,1-2H3
InChI Key
QPWAHRUUSKKOBD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260084
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260084