Merck
ENA638586403
Enamine
2-bromoprop-2-ene-1-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.03
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromoprop-2-ene-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C3H4BrFO2S/c1-3(4)2-8(5,6)7/h1-2H2
InChI Key
TYJMQEDWMOIJGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253266
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253266
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)