Merck
ENA638586372
Enamine
3,3-dimethoxy-2,2,4,4-tetramethylcyclobutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3,3-dimethoxy-2,2,4,4-tetramethylcyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H20O3/c1-8(2)7(11)9(3,4)10(8,12-5)13-6/h7,11H,1-6H3
InChI Key
RGNCWRBXOHYNFM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243244
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)