Merck
ENA638586025
Enamine
tert-butyl 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
312.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H18BrNO2/c1-14(2,3)18-13(17)10-6-7-16-12-5-4-9(15)8-11(10)12/h4-5,8,10,16H,6-7H2,1-3H3
InChI Key
KNSSXPAAXKJIFJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305046
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305046
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)