Merck
ENA580354558
Enamine
methyl 2,6-dimethylpiperidine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.24
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2,6-dimethylpiperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-6-4-8(9(11)12-3)5-7(2)10-6/h6-8,10H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
SCSANXWNALCTOF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322958
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322958