Merck
ENA580349584
Enamine
3-amino-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.68
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11F3N2O.ClH/c12-11(13,14)7-1-3-8(4-2-7)16-6-5-9(15)10(16)17;/h1-4,9H,5-6,15H2;1H
InChI Key
UCCNPBCBOWYLJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318106
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318106