Merck
ENA580348934
Enamine
1-bromo-4-methylheptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.13
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-4-methylheptane
Inchi Code
1S/C8H17Br/c1-3-5-8(2)6-4-7-9/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
MRLAKDCGXYAZCI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312827
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312827