Merck
ENA580348770
Enamine
2-[4-(trimethylsilyl)phenyl]ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.36
MDL番号:
Iupac Name
2-[4-(trimethylsilyl)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C11H19NSi/c1-13(2,3)11-6-4-10(5-7-11)8-9-12/h4-7H,8-9,12H2,1-3H3
InChI Key
ULHCYDOLGZSBPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310467
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310467
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)