Merck
ENA580348692
Enamine
4-hydroxy-2-phenylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.22
MDL番号:
Iupac Name
5-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(13(15)16)12(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H,(H,15,16)
InChI Key
IPXDGHZTUBSPSG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305603
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305603